Learn More
4-chloro-1-naphthol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10560171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10560171 5 g Flacon en verre 5g
10264130 25 g Flacon en verre 25g
15750789 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10560171 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109550050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 604-44-4 | C10H7ClO | 178.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 604-44-4
Formule moléculaire C10H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 178.62
Numéro MDL MFCD00003974
Clé InChI LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-1-naphthol, 1-chloro-4-hydroxynaphthalene, 1-naphthalenol, 4-chloro, 4-chloro-1-naphthalenol, 1-naphthol, 4-chloro, 4-chloronaphthol, 4-chloro-.alpha.-naphthol, 4-chloro-1-hydroxynaphthalene, 4-chloro-alpha-naphthol, acmc-20amm7
CID PubChem 11787
Nom IUPAC 4-chloronaphtalène-1-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-1-naphthol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117°C to 120°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC10H6OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, 611
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible in water. Other solubilities: soluble in methanol and 8% 2,2′oxydiethanol
Poids de la formule 178.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-1-naphthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-1-naphthol