Learn More
Acide 4-chloro-1-naphtalènecarboxylique, TRC
Code produit 30356736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356736 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356736 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3709402.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-1-napthalenecarboxylic Acid
CAS 1013-04-3
Formule moléculaire C11 H7 Cl O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-Chloro-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Chloro-1-naphthoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H7ClO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)c2ccccc12
Nom IUPAC Acide 4-chloronaphthalène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 206.63
Poids de la formule 206.0135