Learn More
4-chloro1-H-imidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15509513 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15509513 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15509513 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460030010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-1H-imidazole
CAS 15965-31-8
Point de fusion 118.0°C to 120.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H3ClN2
Numéro MDL MFCD09033087
Quantité 1 g
Synonyme 4-chloroimidazole, 4-chloro-1h-imidazole, 4-cl-pyrazole, 5-chloroimidazole, 1h-imidazole, 4-chloro, 1h-imidazole, 5-chloro, 4-chloro-3h-imidazole, 5-chloranyl-1h-imidazole, ksc179g8b
Clé InChI BQRBAXFOPZRMCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CN=CN1
Nom IUPAC 5-chloro-1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 102.52
CID PubChem 140019
Poids de la formule 102.52
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-1H-imidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.