Learn More
4-chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phénol, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11347369
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11347369 1 g 1g
11357369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11347369 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27482.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18704-67-1
Formule moléculaire C9H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 194.618
Numéro MDL MFCD00209566
Clé InChI BAWPNSUPRVQKKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 3-5-chloro-2-hydroxyphenyl pyrazole, phenol,4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, acmc-20amm6, dmglumyoloaxjy-uhfffaoysa-n, 2-1h-pyrazole-5-yl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl-phenol, phenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, 4-chloro-2-2h-pyrazol-3-yl phenol, 4-chloro-6-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
CID PubChem 6805776
Nom IUPAC 4-chloro-6-(1,2-dihydropyrazol-3-ylidène) cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Point de fusion 157°C to 158°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 194.62
Pourcentage de pureté 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.