Learn More
4-chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11357369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357369 5 g 5g
11347369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357369 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27482.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18704-67-1
Formule moléculaire C9H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 194.618
Numéro MDL MFCD00209566
Clé InChI BAWPNSUPRVQKKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 3-5-chloro-2-hydroxyphenyl pyrazole, phenol,4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, acmc-20amm6, dmglumyoloaxjy-uhfffaoysa-n, 2-1h-pyrazole-5-yl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl-phenol, phenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, 4-chloro-2-2h-pyrazol-3-yl phenol, 4-chloro-6-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
CID PubChem 6805776
Nom IUPAC 4-chloro-6-(1,2-dihydropyrazol-3-ylidène) cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Point de fusion 157°C to 158°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.62
Pourcentage de pureté 98%