Learn More
4-Chloro-2-(4-morpholinyle)quinazoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420169 250 mg 250mg
15410169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15420169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63458.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39216-67-6 | C12H12ClN3O | 249.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39216-67-6
Formule moléculaire C12H12ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 249.70
Numéro MDL MFCD07758764
Clé InChI UWAUCVLFWGAOGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-morpholinoquinazoline, 4-chloro-2-morpholin-4-yl quinazoline, 4-4-chloroquinazolin-2-yl morpholine, 4-chloro-2-4-morpholinyl quinazoline
CID PubChem 12286589
Nom IUPAC 4-(4-chloroquinazoline-2-yl)morpholine
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=NC(=N1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(4-morpholinyl)quinazoline
Quantité 250 mg
Poids de la formule 249.7
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide