Learn More
4-chloro-2,5-diméthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11935311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11935311 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11935311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437861000
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chloro-2, 5-dimethoxyaniline
CAS 6358-64-1
Point de fusion 118°C to 120°C
Couleur Blanc à marron
Point d’éclair 163°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H10ClNO2
Numéro MDL MFCD00014893
Quantité 100 g
Synonyme 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline, benzenamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy, aniline, 4-chloro-2,5-dimethoxy, unii-t659iw8p4s, 4-chloro-2,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4366, acmc-1b2t2, dsstox_cid_20718, dsstox_rid_79565, dsstox_gsid_40718
Clé InChI YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1N
Nom IUPAC 4-chloro-2,5-diméthoxyaniline
Poids moléculaire (g/mol) 187.62
CID PubChem 22833
Poids de la formule 187.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement