Learn More
4-chloro-2,5-diméthoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366836 25 g 25g
11376836 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04202.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6358-64-1 | C8H10ClNO2 | 187.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6358-64-1
Formule moléculaire C8H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.62
Numéro MDL MFCD00014893
Clé InChI YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline, benzenamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy, aniline, 4-chloro-2,5-dimethoxy, unii-t659iw8p4s, 4-chloro-2,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4366, acmc-1b2t2, dsstox_cid_20718, dsstox_rid_79565, dsstox_gsid_40718
CID PubChem 22833
Nom IUPAC 4-chloro-2,5-diméthoxyaniline
SMILES COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Point de fusion 118°C to 121°C
Point d’éclair 163°C (325°F)
Quantité 25 g
Beilstein 880445
Poids de la formule 187.63
Pourcentage de pureté 98%