Learn More
Acide4-Chloro-2,6-difluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11495980
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11495980 1 g 1g
11405990 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495980 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H26556.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 196194-58-8 | C7H3ClF2O2 | 192.546 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 196194-58-8
Formule moléculaire C7H3ClF2O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.546
Numéro MDL MFCD06203570
Clé InChI ZCJKTGPZLLGECQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 17750684
Nom IUPAC Acide 4-chloro-2,6-difluorobenzoïque
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Point de fusion 183°C to 186°C
Quantité 1 g
Synonyme benzoic acid, 4-chloro-2,6-difluoro, acmc-20aglx, 4-chloro-2,6-difluorobenzoicacid, 4-chloro-2,6-difluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-chloro-2,6-difluoro, 4-chloranyl-2,6-bis fluoranyl benzoic acid
Poids de la formule 192.55
Pourcentage de pureté 97%