Learn More
4-Chloro-2,6-diméthoxypyrimidine-5-carbaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde |
| CAS | 134221-52-6 |
| Formule moléculaire | C7H7ClN2O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7ClN2O3/c1-12-6-4(3-11)5(8)9-7(10-6)13-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | COc1nc(Cl)c(C=O)c(OC)n1 |
| Nom IUPAC | 4-chloro-2,6-diméthoxypyrimidine-5-carboddé] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.6 |
| Poids de la formule | 202.0145 |