Learn More
4-Chloro-2,6-diméthyle-3-nitropyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15491269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491269 1 g 1g
15411279 250 mg 250mg
15401279 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491269 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64180.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15513-48-1
Formule moléculaire C7H7ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.595
Numéro MDL MFCD08543468
Clé InChI PSBGFLWVQDGETK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 4-chloro-2,6-dimethyl-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-2,6-lutidine, pubchem11177, 4-chloranyl-2,6-dimethyl-3-nitro-pyridine
CID PubChem 10702725
Nom IUPAC 4-chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
SMILES CC1=NC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Point de fusion 70°C to 73°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 1569403
Poids de la formule 186.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide