Learn More
4-chloro-2,6-diméthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450234 50 g 50g
11440234 10 g 10g
11460234 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450234 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13649.18
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1123-63-3 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1123-63-3
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.609
Numéro MDL MFCD00020138
Clé InChI VWYKSJIPZHRLNO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70747
Nom IUPAC 4-chloro-2,6-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
Point de fusion 80°C to 83°C
Quantité 50 g
Beilstein 1908282
Synonyme 4-chloro-2,6-xylenol, phenol, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2,6-dimethyl-phenol, 2,6-xylenol, 4-chloro, pubchem2657, acmc-1c4bc, phenol,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloro-2,6-xylenol oh=1, 4-chloro-2,6-dimethylphenol
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 98%