Learn More
4-Chloro-2,6-diméthylphénol, TRC
Code produit 30363709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30363709 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC99463610MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
CAS 1123-63-3
Formule moléculaire C8 H9 Cl O
Quantité 10 mg
Synonyme 4-Chloro-2,6-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-2,6-xylenol
Formule InChI InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
SMILES Cc1cc(Cl)cc(C)c1O
Nom IUPAC 4-chloro-2,6-diméthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Poids de la formule 156.0342