Learn More
4-Chloro-2,6-diméthylphénol, TRC
Code produit 30361993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30361993 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361993 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9946361MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
CAS 1123-63-3
Formule moléculaire C8 H9 Cl O
Quantité 1 mg
Synonyme 4-Chloro-2,6-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-2,6-xylenol
Formule InChI InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
SMILES Cc1cc(Cl)cc(C)c1O
Nom IUPAC 4-chloro-2,6-diméthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Poids de la formule 156.0342