Learn More
4-Chloro-2,6-diméthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480938 5 g 5g
15490938 250 mg 250mg
15470938 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54735.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4472-45-1 | Molecular Formula: C6H7ClN2 | Molecular Weight: 142.586 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4472-45-1
Formule moléculaire C6H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 142.586
Numéro MDL MFCD00234197
Clé InChI GSXFOGXQLRLSKK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3154199
Nom IUPAC 4-chloro-2,6-diméthylpyrimidine
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Quantité 5 g
Synonyme 4-chloro-2,6-dimethyl-pyrimidine, 2,4-dimethyl-6-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethylpyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethyl-pyrimidine, 2,6-dimethyl-4-chloro-pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethylpyrimidine, pyrimidine,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloranyl-2,6-dimethyl-pyrimidine
Poids de la formule 142.03
Pourcentage de pureté 97%