Learn More
4-Chloro-2-butanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2-butanone |
| CAS | 6322-49-2 |
| Formule moléculaire | C4H7ClO |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Chloro-3-butanone, 2-Chloroethyl Methyl Ketone, 4-Chlorobutan-2-one, NSC 32104, β-Chloroethyl Methyl Ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7ClO/c1-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(CCCl)=O |
| Nom IUPAC | 4-chlorobutan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 106.55 |
| Poids de la formule | 106.0185 |