Learn More
4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375259
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11375259 5 g 5g
11385259 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19376.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6797-79-1 | C6H3ClFI | 256.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6797-79-1
Formule moléculaire C6H3ClFI
Poids moléculaire (g/mol) 256.44
Numéro MDL MFCD00079729
Clé InChI RSTFBOIFYXJIMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-fluoroiodobenzene, 2-fluoro-4-chloroiodobenzene, 1-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene, 4-chloro-2-fluoro-1-iodo-benzene, 4-chloro-2-fluoro-iodobenzene, pubchem3435, acmc-1b71k, 2-iodo-5-chlorofluorobenzene, 2-iodo-5-chlorofluoro benzene, 3-fluoro-4-iodophenyl chloride
CID PubChem 2736562
Nom IUPAC 4-chloro-2-fluoro-1-iodobenzene
SMILES FC1=C(I)C=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene
Densité 1.98
Point d’ébullition 217°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.606
Quantité 5 g
Beilstein 6288419
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 256.45
Pourcentage de pureté 98%