Learn More
4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385259
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11385259 25 g 25g
11375259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19376.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6797-79-1 | C6H3ClFI | 256.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6797-79-1
Formule moléculaire C6H3ClFI
Poids moléculaire (g/mol) 256.44
Numéro MDL MFCD00079729
Clé InChI RSTFBOIFYXJIMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-fluoroiodobenzene, 2-fluoro-4-chloroiodobenzene, 1-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene, 4-chloro-2-fluoro-1-iodo-benzene, 4-chloro-2-fluoro-iodobenzene, pubchem3435, acmc-1b71k, 2-iodo-5-chlorofluorobenzene, 2-iodo-5-chlorofluoro benzene, 3-fluoro-4-iodophenyl chloride
CID PubChem 2736562
Nom IUPAC 4-chloro-2-fluoro-1-iodobenzène
SMILES FC1=C(I)C=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene
Densité 1.98
Point d’ébullition 217°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.606
Quantité 25 g
Beilstein 6288419
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 256.45
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.