Learn More
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline |
| Point de fusion | 39°C to 41°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 271.46 |
| Pourcentage de pureté | 96% |