Learn More
4-chloro-2-fluoronitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene |
| Point de fusion | 48.0°C to 50.0°C |
| Point d’éclair | >110°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 175.55 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene, 98%
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement