Learn More
4’-Chloro-2’-hydroxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15169303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15169303 50 g 50g
15159303 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15169303 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449360500
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 6921-66-0 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6921-66-0
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Clé InChI QCVSDCHNBNFJDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, 4-chloro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2'-hydroxy-4'-chloroacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl, 4'-chloro-2'-hydroxy-acetophenone, ethanone,1-4-chloro-2-hydroxyphenyl
CID PubChem 1051513
Nom IUPAC 1-(4-chloro-2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Point de fusion 27°C to 30°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CLC6H3(OH)COCH3
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 170.59
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone