Learn More
4-chloro-2-iodoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11411050 25 g 25g
11401050 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11411050 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25457.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 63069-48-7 | C6H5ClIN | 253.467 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63069-48-7
Formule moléculaire C6H5ClIN
Poids moléculaire (g/mol) 253.467
Numéro MDL MFCD01863737
Clé InChI FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-4-chloroaniline, 4-chloro-2-iodo-aniline, 4-chloro-2-iodo-phenylamine, 4-chloro-2-iodophenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-iodo, zlchem 532, pubchem3645, 4-chloro-6-iodoaniline, acmc-1bcyk, 2-iodo-4-chloro-aniline
CID PubChem 2757615
Nom IUPAC 4-chloro-2-iodoaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)I)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-iodoaniline
Point de fusion 41°C to 44°C
Point d’éclair >110(230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 253.47
Pourcentage de pureté 98%