Learn More
4-chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404987 25 g 25g
11414987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21906.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-68-9 | C10H13ClO | 184.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-68-9
Formule moléculaire C10H13ClO
Poids moléculaire (g/mol) 184.66
Numéro MDL MFCD00002326
Clé InChI KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorothymol, 6-chlorothymol, 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, chlorthymol, 4-chlorothymol, thymol, 6-chloro, phenol, 4-chloro-5-methyl-2-1-methylethyl, caswell no. 216, 4-chloro-6-isopropyl-3-methylphenol, unii-lj25ti0cvt
CID PubChem 6982
Nom IUPAC 4-chloro-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC(C)C1=CC(Cl)=C(C)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Point de fusion 59°C to 61°C
Point d’ébullition 259°C to 263°C
Quantité 25 g
Beilstein 2084453
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2170
Poids de la formule 184.67
Pourcentage de pureté 99%