Learn More
4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol, TRC
Code produit 30364692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364692 1 g 1g
30350569 500 mg 500mg
30359774 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364692 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5970881G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-68-9
Formule moléculaire C10 H13 Cl O
Poids moléculaire (g/mol) 184.66
Synonyme Thymol, 6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-5-methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 2-Isopropyl-4-chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, 4-Chloro-5-methyl-2-(propan-2-yl)phenol, 4-Chloro-6-isopropyl-3-methylphenol, 6-Chlorothymol, Chlorothymol, Chlorthymol, NSC 406261, NSC 4964
Nom IUPAC 4-chloro-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorothymol (4-Chloro-2-isopropyl-6-methylphenol)
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
Poids de la formule 184.0655