Learn More
4-Chloro-2-isopropyl-6-méthylpyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2-isopropyl-6-methylpyrimidine |
| CAS | 4595-69-1 |
| Formule moléculaire | C8H11ClN2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Chloro-6-methyl-2-(1-methylethyl)pyrimidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11ClN2/c1-5(2)8-10-6(3)4-7(9)11-8/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1nc(C)cc(Cl)n1 |
| Nom IUPAC | 4-chloro-6-méthyl-2-propan-2-ylpyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.64 |
| Poids de la formule | 170.0611 |