Learn More
4-chloro-2-méthoxy-5-méthylaniline, 85 %, tech., Thermo Scientific™
Code produit 10555101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10555101 5 g 5g
10400052 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10555101 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 331360050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 6376-14-3
Formule moléculaire C8H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 171.62
Numéro MDL MFCD00007847
Clé InChI XBAPOWUMJRIKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorocresidine, 4-chloro-5-methyl-o-anisidine, o-anisidine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloro-2-methoxy-5-methylphenylamine, 4-chloro-2-methoxy-5-methylanilin, 2-methoxy-5-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-aniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-phenylamine, benzenamine,4-chloro-2-methoxy-5-methyl, tech.,
CID PubChem 80782
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthoxy-5-méthylaniline
SMILES COC1=CC(Cl)=C(C)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline
Note relative au nom tech., 85%
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 97.0°C to 103.0°C
Couleur Noir
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 85%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 171.63
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement