Learn More
Alcool de 4-chloro-2-méthoxybenzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10654165 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10654165 5 g 5g
10326344 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10654165 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398560050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90296-27-8 | Molecular Formula: C8H9ClO2 | Molecular Weight: 172.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90296-27-8
Formule moléculaire C8H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.61
Numéro MDL MFCD02683547
Clé InChI AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol, 4-chloro-2-methoxyphenyl methanol, 4-chloro-2-methoxy-phenyl-methanol, benzenemethanol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97
CID PubChem 3549393
Nom IUPAC (4-chloro-2-méthoxyphényl)méthanol
SMILES COC1=C(CO)C=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Point de fusion 47°C
Point d’éclair 110°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(OH)OCH3
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 172.61
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement