Learn More
4-chloro-2-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442557 25 g 25g
11432557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14806.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 16766-30-6 | C7H7ClO2 | 158.58 g/mol
4-Chloro-2-methoxyphenol, is used as an intermediate in pharmaceutical research, pharmaceutical chemicals and reagents. It is also used as an application intermediate. it can be used to produce 4-Chloro-2-methoxy-6-nitrophenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-chloro-2-méthoxyphénol est utilisé comme intermédiaire dans la recherche pharmaceutique, les produits chimiques pharmaceutiques et les réactifs. Il est également utilisé comme intermédiaire d’application. Il peut être utilisé pour produire du 4-chloro-2-méthoxy-6-nitrophénol.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16766-30-6
Formule moléculaire C7H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 158.58
Numéro MDL MFCD00070774
Clé InChI FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 28050
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methoxyphenol
Point de fusion 16°C to 17°C
Densité 1.304
Point d’ébullition 241°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.5595
Quantité 25 g
Beilstein 1940516
Synonyme 4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in water.
Poids de la formule 158.59
Pourcentage de pureté 97%