Learn More
4-Chloro-2-méthoxyphénol, TRC
Code produit 30353302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353302 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353302 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3712455G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroguaiacol
CAS 16766-30-6
Formule moléculaire C7 H7 Cl O2
Quantité 5 g
Synonyme Guaiacol, 4-chloro- (6CI), 4-Chloro-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-chlorophenol, 4-Chloroguaiacol, p-Chloroguaiacol
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
SMILES COc1cc(Cl)ccc1O
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 158.58
Poids de la formule 158.0135