Learn More
4-Chloro-2-méthoxypyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2-methoxypyridine |
| CAS | 72141-44-7 |
| Formule moléculaire | C6H6ClNO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Methoxy-4-chloropyridine, 4-Chloro-2-methoxypyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6ClNO/c1-9-6-4-5(7)2-3-8-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | ClC1=CC(OC)=NC=C1 |
| Nom IUPAC | 4-chloro-2-méthoxypyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.57 |
| Poids de la formule | 143.01 |