Learn More
Acide 4-chloro-2-méthyl-3,5-dinitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2-methyl-3,5-dinitrobenzoic Acid |
| CAS | 40319-46-8 |
| Formule moléculaire | C8H5ClN2O6 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5ClN2O6/c1-3-4(8(12)13)2-5(10(14)15)6(9)7(3)11(16)17/h2H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1c(cc(c(Cl)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 4-chloro-2-méthyl-3,5-dinitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.59 |
| Poids de la formule | 259.9836 |