Learn More
4-chloro-2-méthyl-6-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435906 5 g 5g
11425906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22253.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 62790-50-5 | C7H7ClN2O2 | 186.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62790-50-5
Formule moléculaire C7H7ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.60
Numéro MDL MFCD01320687
Clé InChI QDSCDFKGUAONPC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 182355
Nom IUPAC 4-chloro-2-methyl-6-nitroaniline
SMILES CC1=CC(Cl)=CC(=C1N)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Point de fusion 121°C to 123°C
Quantité 5 g
Synonyme 4-chloro-2-methyl-6-nitrophenylamine, acmc-1b9ic, 2-amino-5-chloro-3-nitrotoluene, 2-methyl-4-chloro-6-nitroaniline, 4-chloro-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-chloro-3-methylnitrobenzene, benzenamine,4-chloro-2-methyl-6-nitro, benzenamine, 4-chloro-2-methyl-6-nitro
Poids de la formule 186.6
Pourcentage de pureté 98%