Learn More
4-chloro-2-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10212702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10212702 5 g Flacon en verre 5g
10373762 100 g Flacon en verre 100g
10640873 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10212702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109370050
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-69-2 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-69-2
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.6
Numéro MDL MFCD00007842
Clé InChI CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-o-toluidine, 2-amino-5-chlorotoluene, fast red tr base, p-chloro-o-toluidine, kambamine red tr, benzenamine, 4-chloro-2-methyl, red tr base, 5-chloro-2-aminotoluene, 2-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-2-toluidine
CID PubChem 7251
ChEBI CHEBI:82276
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methylaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 30.0°C
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 241.0°C
Point d’éclair 124°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(CH3)NH2
Indice de réfraction 1.5845 to 1.5865
Quantité 5 g
Beilstein 12,835
Gravité spécifique 1.19
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-2-methylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.