Learn More
4-Chloro-2-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11316826 5 g 5g
11326826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04164.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1570-64-5 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1570-64-5
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.582
Numéro MDL MFCD00002321
Clé InChI RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
CID PubChem 14855
ChEBI CHEBI:1800
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methylphenol
Point de fusion 45°C to 48°C
Densité 1.2
Point d’ébullition 220°C to 225°C
Point d’éclair 78°C (172°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3437
Beilstein 1906684
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 97%