Learn More
4-Chloro-2-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2-methylphenol |
| Point de fusion | 45°C to 48°C |
| Densité | 1.2 |
| Point d’ébullition | 220°C to 225°C |
| Point d’éclair | 78°C (172°F) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3437 |
| Beilstein | 1906684 |
| Poids de la formule | 142.59 |
| Pourcentage de pureté | 97% |