Learn More
4-Chloro-2-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10666744 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666744 25 g Flacon en verre 25g
10617124 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666744 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109470250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1570-64-5
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.582
Numéro MDL MFCD00002321
Clé InChI RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
CID PubChem 14855
ChEBI CHEBI:1800
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methylphenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43.0°C to 46.0°C
Point d’ébullition 220.0°C to 225.0°C
Point d’éclair 103°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(CH3)OH
Quantité 25 g
Poids de la formule 142.58
Pourcentage de pureté 97%