Learn More
4-Chloro-2-méthylphénol, TRC
Code produit 30362187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3710305G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methylphenol
CAS 1570-64-5
Formule moléculaire C7 H7 Cl O
Quantité 5 g
Synonyme o-Cresol, 4-chloro- (7CI,8CI), 4-Chloro-2-methylphenol, 4-Chloro-2-cresol, 4-Chloro-o-cresol, 4-Chlorocresol, 5-Chloro-2-hydroxytoluene, NSC 2851, PCOC, p-Chloro-o-cresol
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1cc(Cl)ccc1O
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 142.58
Poids de la formule 142.0185