Learn More
4-Chloro-2-méthylphényl isothiocyanate, 97 %
Code produit 11322996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322996 25 g 25g
11312996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10778.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23165-53-9
Formule moléculaire C8H6ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 183.65
Numéro MDL MFCD00041089
Clé InChI XTYLRVPBHHRTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, 3-chloro-6-isothiocyanatotoluene, benzene, 4-chloro-1-isothiocyanato-2-methyl, 4-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, 4-chloro-2-methyl-phenyl isothiocyanate, 2-methyl-4-chlorophenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, acmc-20amlo, chlorotrimethylsilane tmcs, 4-chloro-2-methyl isothiocyanate
CID PubChem 90021
Nom IUPAC 4-chloro-1-isothiocyanato-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(Cl)=CC=C1N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
Point de fusion 33°C to 35°C
Quantité 25 g
Odeur Irritating
Numéro UN UN2923
Beilstein 2963683
Point d’ébullition 88°C to 90°C (0.4 mmHg)
Poids de la formule 183.66
Pourcentage de pureté 97%