Learn More
4-Chloro-2-méthylpyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411139 5 g 5g
15401139 1 g 1g
15421139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15411139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64093.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3678-63-5 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3678-63-5
Formule moléculaire C6H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 127.571
Numéro MDL MFCD00038833
Clé InChI DAOZBJCTEPJGES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-picoline, 2-methyl-4-chloropyridine, 4-chloro-2-methyl-pyridine, pyridine, 4-chloro-2-methyl, p-chloropicoline, 4-chloropicoline, 4-chloro-2-picolin, acmc-20amln, pubchem2071
CID PubChem 581392
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthylpyridine
SMILES CC1=NC=CC(=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methylpyridine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.15 g/mL
Point d’ébullition 54°C to 56°C (15 mmHg)(literature)
Indice de réfraction 1.5205
Quantité 5 g
Beilstein 107196
Poids de la formule 127.57
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide