Learn More
4-Chloro-2-(méthylthio)pyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477014 10 g 10g
11487014 50 g 50g
11497014 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477014 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21481.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 49844-90-8 | C5H5ClN2S | 160.62 g/mol
It finds it application as a building block used in medicinal chemistry synthesis. 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine is used in the total synthesis of the marine alkaloid variolin B1 and 2-hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid. It is also used in the synthesis of 2,4-disubstituted pyrimidines, a novel class of KDR kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué comme bloc de construction servant à la synthèse de la chimie médicale. La 4-Chloro-2-méthylthiopyrimidine est utilisée dans la synthèse totale de la varioline alcaloïde marine B1 et du 2-hydroxy-4acide pyrimidinecarboxylique. Elle est également utilisée dans la synthèse des 2,4pyrimidines disubstitués, une nouvelle classe d’inhibiteurs KDR kinase.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Le conserver à l’abri des agents oxydants, des bases, de l’eau/humidité, de la chaleur et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49844-90-8
Formule moléculaire C5H5ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 160.62
Numéro MDL MFCD00006083
Clé InChI DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio, 4-chloro-2-methylmercapto pyrimidine, zlchem 575, pubchem15403, pubchem15764, acmc-1asbn
CID PubChem 97113
Nom IUPAC 4-chloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine
SMILES CSC1=NC=CC(Cl)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Point de fusion ∼-2°C
Densité 1.38
Point d’ébullition 118°C to 120°C (9 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6 00
Quantité 10 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 118042
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 160.63
Pourcentage de pureté 98%