Learn More
4-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 5551-11-1 |
| Formule moléculaire | C7 H4 Cl N O3 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C=O |
| Nom IUPAC | 4-chloro-2-nitrobenzaldé ne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.56 |
| Poids de la formule | 184.988 |