Learn More
Acide 4-chloro-2-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11475303 25 g 25g
11485303 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475303 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12872.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6280-88-2 | C7H4ClNO4 | 201.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6280-88-2
Formule moléculaire C7H4ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.56
Numéro MDL MFCD00007214
Clé InChI JAHIPDTWWVYVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-2-nitro-benzoic acid, acmc-1b6vn, ksc353a2d, 2-carboxy-5-chloronitrobenzene, benzoicacid, 4-chloro-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzoic acid anion
CID PubChem 80475
Nom IUPAC 4-chloro-2-acide nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion 142°C to 146°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 2051370
Poids de la formule 201.57
Pourcentage de pureté 97%