Learn More
4-Chloro-2-nitrotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410997 500 g 500g
11400997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23382.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 89-59-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-59-8
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007215
Clé InChI SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-chlorotoluene, benzene, 4-chloro-1-methyl-2-nitro, 4,2-chloronitrotoluene, p-chloro-o-nitrotoluene, toluene, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-1-methyl-2-nitro-benzene, ccris 3116, 4-chlor-2-nitrotoluol, pubchem18919
CID PubChem 6975
Nom IUPAC 4-chloro-1-méthyl-2-nitrobenzène
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-nitrotoluene
Point de fusion 34°C to 38°C
Point d’ébullition 242°C
Point d’éclair 120°C (248°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3457
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 99%