Learn More
4-Chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
4-Chloro-2 -(trifluorométhoxy)aniline est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau 0,25 g/l @25°C.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline |
| Point de fusion | 31°C to 33°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 250 mg |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Numéro UN | UN2811 |
| Synonyme | 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine |
| Point d’ébullition | 82°C (15 mmHg) |
| Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water 0.25g/L @25°C. |
| Poids de la formule | 211.57 |
| Afficher plus |