Learn More
4-chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10622073 1 g Flacon en verre ambré 1g
10521322 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10367444 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10622073 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW03561DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175205-77-3
Formule moléculaire C7H5ClF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 211.568
Numéro MDL MFCD00153102
Clé InChI UCFTYLMKCJPWBX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2781526
Nom IUPAC 4-chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
% min. CAS 97.0
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Synonyme 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Poids de la formule 211.57
Pourcentage de pureté 97%