Learn More
4-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzoyle, 97 %
Code produit 15418745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418745 250 mg 250mg
15406917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34011.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1261779-42-3
Formule moléculaire C8H3Cl2F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 259.005
Numéro MDL MFCD18393813
Clé InChI ZYZNCCXCNJYIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-trifluoromethoxy benzoyl chloride
CID PubChem 66523565
Nom IUPAC chlorure de 4-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzoyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 259.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide