Learn More
4-Chloro-2-(trifluorométhoxy)alcool benzylique, 97 %
Code produit. 15408775
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15408775
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H34078.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1261673-90-8
Formule moléculaire C8H6ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.579
Numéro MDL MFCD18393819
Clé InChI DAXPTNWTUUAZSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-trifluoromethoxy benzyl alcohol, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenyl methanol
CID PubChem 66523567
Nom IUPAC [4-chloro-2-(trifluorométhoxy)phényl]méthanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 226.58
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide