Learn More
4-Chloro-2-(trifluorométhyle)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430377 25 g 25g
11440377 100 g 100g
11450377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21755.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.78€
    34.65€ / 25g
    Économisez 5.13€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 445-03-4 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 445-03-4
Formule moléculaire C7H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 195.57
Numéro MDL MFCD00007841
Clé InChI CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-amino-5-chlorobenzo trifluoride, 5-chloro-2-aminobenzotrifluoride, 2-amino-5-chloro-trifluorotoluene, 2-trifluoromethyl-4-chloro-aniline, 2-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-phenylamine
CID PubChem 67961
Nom IUPAC 4-chloro-2-(trifluorométhyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 8°C to 9°C
Densité 1.386
Point d’ébullition 66°C to 67°C (3 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.507
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2366801
Poids de la formule 195.57
Pourcentage de pureté 97%