Learn More
4-Chloro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11471270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471270 1 g 1g
11481270 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471270 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26360.03
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320-43-4
Formule moléculaire C8H4ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 208.564
Numéro MDL MFCD03092987
Clé InChI AHFINSWGYAZBOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-trifluoromethyl-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem2479, acmc-1ad3e, ksc496c8d, 4-chloro-2-trifluoromethyl-benzaldehyde
CID PubChem 2779017
Nom IUPAC 4-chloro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.496
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 208.57
Pourcentage de pureté 97%