Learn More
Acide 4-chloro-2-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492010
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11492010 10 g 10g
11482010 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492010 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28351.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 313545-41-4 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313545-41-4
Formule moléculaire C7H5BClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.37
Numéro MDL MFCD04973086
Clé InChI YAPBOBGBYQQYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronicacid, pubchem5158, acmc-20aic7
CID PubChem 2763244
Nom IUPAC Acide [42-chloro--(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 180°C to 182°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 224.38
Pourcentage de pureté 97%